3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510009-5GEA
653
CHF
APOSPC510009-5G
APOSPC510009-1G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₂FNO₂ Peso molecolare: 209,217 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11156505 CAS Number: 1021243-16-2 |