Stampa…

3-(Carboxymethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid 96%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

APOSPC5090-1GEA 454 CHF
APOSPC5090-1G
3-(Carboxymethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid 96%
3-(Carboxymethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₅
Peso molecolare: 213,956 g/mol
Punto di fusione: 230…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436015
CAS Number: 913835-56-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR