Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC50381-250MGEA
87.2
CHF
APOSPC50381-250MG
APOSPC50381-1G
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉FO₃ Peso molecolare: 208,186 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28956404 CAS Number: 1089681-84-4 |