Stampa…
2-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC503001-5GEA 315 CHF
APOSPC503001-5G APOSPC503001-25G APOSPC503001-1G
2-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₇H₃BrFNO
Peso molecolare: 216,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09945449
CAS Number: 1016819-26-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR