Stampa…
2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502877-1GEA 2110 CHF
APOSPC502877-1G
2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₇F₅INO
Peso molecolare: 415,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629954
CAS Number: 2244083-64-3
Mehr About VWR