Stampa…
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502870-1GEA 2110 CHF
APOSPC502870-1G
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₆BrF₆NO
Peso molecolare: 386,087 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630085
CAS Number: 2244083-74-5
Mehr About VWR