Stampa…
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502853-1GEA 2110 CHF
APOSPC502853-1G
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₆BrF₆NO
Peso molecolare: 386,087 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630034
CAS Number: 2244083-60-9
Mehr About VWR