5-Amino-2-chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502843-1GEA
2110
CHF
APOSPC502843-1G
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula:
C₁₃H₆ClF₆NO Peso molecolare: 341,636 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31630004 CAS Number: 2244086-77-7 |