2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-nitrophenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502833-1GEA
1410
CHF
APOSPC502833-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-nitrophenyl ether
Formula:
C₁₃H₆F₅NO₃ Peso molecolare: 319,184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31629974 CAS Number: 2244083-86-9 |