Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-4-methylphenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502820-1GEA 1410 CHF
APOSPC502820-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-4-methylphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-fluoro-4-methylphenyl ether
Formula: C₁₄H₈F₆O
Peso molecolare: 306,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630084
CAS Number: 2244085-43-4
Mehr About VWR