Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502818-1GEA 1410 CHF
APOSPC502818-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl ether
Formula: C₁₄H₇F₆IO
Peso molecolare: 432,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630078
CAS Number: 2244086-98-2
Mehr About VWR