Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluorophenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502811-1GEA 1410 CHF
APOSPC502811-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluorophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluorophenyl ether
Formula: C₁₃H₆F₆O
Peso molecolare: 292,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630057
CAS Number: 2244086-79-9
Mehr About VWR