Stampa…
4-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502797-1GEA 1410 CHF
APOSPC502797-1G
4-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₄BrF₇O
Peso molecolare: 389,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630015
CAS Number: 2244084-87-3
Mehr About VWR