Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502795-1GEA 1410 CHF
APOSPC502795-1G
2-Bromo-3,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-3,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₄BrF₇O
Peso molecolare: 389,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630009
CAS Number: 2244086-27-7
Mehr About VWR