5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502794-1GEA
1410
CHF
APOSPC502794-1G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula:
C₁₄H₇BrF₆O Peso molecolare: 385,099 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31630006 CAS Number: 2244086-89-1 |