Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502780-1GEA 1410 CHF
APOSPC502780-1G
4-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₅BrF₆O
Peso molecolare: 371,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629964
CAS Number: 2244087-64-5
Mehr About VWR