5-Bromo-2,4-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502776-1GEA
1410
CHF
APOSPC502776-1G
5-Bromo-2,4-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2,4-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula:
C₁₃H₄BrF₇O Peso molecolare: 389,063 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31630101 CAS Number: 2244085-48-9 |