Stampa…
2-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502773-1GEA 1410 CHF
APOSPC502773-1G
2-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₅BrF₆O
Peso molecolare: 371,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630092
CAS Number: 2244088-23-9
Mehr About VWR