Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methyl-2-nitrophenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502749-1GEA 1410 CHF
APOSPC502749-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methyl-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methyl-2-nitrophenyl ether
Formula: C₁₄H₈F₅NO₃
Peso molecolare: 333,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630020
CAS Number: 2244086-55-1
Mehr About VWR