Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502746-1GEA 1410 CHF
APOSPC502746-1G
2,4-Difluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2,4-Difluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₄F₇NO₃
Peso molecolare: 355,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630011
CAS Number: 2244083-53-0
Mehr About VWR