Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502741-1GEA 1410 CHF
APOSPC502741-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether
Formula: C₁₃H₅F₅INO₃
Peso molecolare: 445,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629996
CAS Number: 2244083-46-1
Mehr About VWR