Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxy-2-nitrophenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502734-1GEA 1410 CHF
APOSPC502734-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxy-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxy-2-nitrophenyl ether
Formula: C₁₄H₈F₅NO₄
Peso molecolare: 349,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629975
CAS Number: 2244085-13-8
Mehr About VWR