2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502729-1GEA
1410
CHF
APOSPC502729-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula:
C₁₃H₄ClF₆NO₃ Peso molecolare: 371,619 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31629959 CAS Number: 2244085-06-9 |