Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502727-1GEA 1410 CHF
APOSPC502727-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether
Formula: C₁₃H₅F₆NO₃
Peso molecolare: 337,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629951
CAS Number: 2244087-67-8
Mehr About VWR