Methyl 5-fluoro-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC502593-1GEA
89
CHF
APOSPC502593-1G
Methyl 5-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl 5-fluoro-2-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₉FO₃ Peso molecolare: 184,164 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203734 CAS Number: 151793-20-3 |