Stampa…
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC501852-1GEA 223 CHF
APOSPC501852-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₂O₃
Peso molecolare: 232,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09745165
CAS Number: 1214360-38-9
Mehr About VWR