Methyl 2-bromo-3,6-difluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC501775-250MGEA
99.4
CHF
APOSPC501775-250MG
Methyl 2-bromo-3,6-difluorobenzoate 97%
Methyl 2-bromo-3,6-difluorobenzoate
Formula:
C₈H₅BrF₂O₂ Peso molecolare: 251,025 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28061358 CAS Number: 1805523-44-7 |