2-Amino-5-fluoro-4-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC501727-250MGEA
294
CHF
APOSPC501727-250MG
2-Amino-5-fluoro-4-nitrophenol 97%
2-Amino-5-fluoro-4-nitrophenol
Formula:
C₆H₅FN₂O₃ Peso molecolare: 172,114 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28967930 CAS Number: 1850312-96-7 |