Stampa…
6-Bromo-2,3-difluoroaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC501691-1GEA 262 CHF
APOSPC501691-1G
6-Bromo-2,3-difluoroaniline 95+%
6-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840796
CAS Number: 887579-74-0
Mehr About VWR