Stampa…
Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC501659-250MGEA 234 CHF
APOSPC501659-250MG
Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate 95%
Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Peso molecolare: 182,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226921
CAS Number: 1194374-71-4
Mehr About VWR