5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC501554-1GEA
287
CHF
APOSPC501554-1G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Peso molecolare: 233,034 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23712067 CAS Number: 515135-65-6 |