Methyl 5-(bromomethyl)-2-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC501442-250MGEA
220
CHF
APOSPC501442-250MG
Methyl 5-(bromomethyl)-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-fluorobenzoate
Formula:
C₉H₈BrFO₂ Peso molecolare: 247,061 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25459290 CAS Number: 709-45-5 |