Stampa…
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC501051-250MGEA 148 CHF
APOSPC501051-250MG APOSPC501051-1G
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
Formula: C₆H₆ClFN₂
Peso molecolare: 160,577 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20723094
CAS Number: 153505-33-0
Mehr About VWR