2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC500832-5GEA
1110
CHF
APOSPC500832-5G
APOSPC500832-1G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Peso molecolare: 220,145 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08556302 CAS Number: 35480-46-7 |