Stampa…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC50016-1GEA 219 CHF
APOSPC50016-1G APOSPC50016-250MG
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂FO₂S
Peso molecolare: 243,083 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09045976
CAS Number: 926257-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Mehr About VWR