2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC49658-250MGEA
429
CHF
APOSPC49658-250MG
2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₈FN₃ Peso molecolare: 165,168 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09994905 CAS Number: 1020033-86-6 |