5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC49597-250MGEA
315
CHF
APOSPC49597-250MG
APOSPC49597-1G
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula:
C₇H₃BrFNO Peso molecolare: 216,007 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24850044 CAS Number: 1440535-10-3 |