4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC49416-1GEA
516
CHF
APOSPC49416-1G
APOSPC49416-5G
APOSPC49416-250MG
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formula:
C₉H₁₀FN Peso molecolare: 151,181 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD06802502 CAS Number: 893739-89-4 |