Stampa…
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC49391-250MGEA 38.5 CHF
APOSPC49391-1G_ER APOSPC49391-250MG APOSPC49391-1G
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Formula: C₇H₅FN₂·H₂O
Peso molecolare: 154,142 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812097
CAS Number: 2379918-38-2
Mehr About VWR