Stampa…

1,1,2,3,3-Pentafluoropropane 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

APOSPC49289-1GEA 280 CHF
APOSPC49289-1G
1,1,2,3,3-Pentafluoropropane 97%
1,1,2,3,3-Pentafluoropropane
Formula: C₃H₃F₅
Peso molecolare: 134,048 g/mol
Punto di ebollizione: 39…40 °C (748 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22566640
CAS Number: 24270-66-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR