Stampa…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC4919-500MGEA 898 CHF
APOSPC4919-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile
Formula: C₁₀H₉ClF₃N₃O
Peso molecolare: 279,646 g/mol
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01315213
CAS Number: 338966-48-6
Mehr About VWR