Stampa…
2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl}amino-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC4915-500MGEA 940 CHF
APOSPC4915-500MG
2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl}amino-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl}amino-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₃ClF₆N₄·ClH
Peso molecolare: 435,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793061
CAS Number: 317822-50-7
Mehr About VWR