Stampa…
1,4-Bis(pentafluorothio)perfluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC49109-1GEA 646 CHF
APOSPC49109-1G
1,4-Bis(pentafluorothio)perfluorobenzene
1,4-Bis(pentafluorothio)perfluorobenzene
Formula: C₆F₁₄S₂
Peso molecolare: 402,172 g/mol
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071069
CAS Number: 1219501-60-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Mehr About VWR