Stampa…
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC48921-1GEA 201 CHF
APOSPC48921-1G APOSPC48921-250MG
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₄S
Peso molecolare: 247,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09040991
CAS Number: 381229-72-7
Mehr About VWR