Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC48918-250MGEA 45.4 CHF
APOSPC48918-250MG APOSPC48918-5G APOSPC48918-1G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₄O₂S
Peso molecolare: 341,505 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32070722
CAS Number: 2366994-51-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Mehr About VWR