2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC48782-1GEA
262
CHF
APOSPC48782-1G
APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₁₀H₉F₄NO₂ Peso molecolare: 251,178 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27946933 CAS Number: 198967-27-0 |