5-Fluoro-3-nitropicolinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC48748-250MGEA
87.2
CHF
APOSPC48748-250MG
5-Fluoro-3-nitropicolinonitrile 97%
5-Fluoro-3-nitropicolinonitrile
Formula:
C₆H₂FN₃O₂ Peso molecolare: 167,097 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040666 CAS Number: 1033202-51-5 |