(1R)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC48549-250MGEA
223
CHF
APOSPC48549-250MG
(1R)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1R)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula:
C₈H₉ClFN·ClH Peso molecolare: 210,076 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12758015 CAS Number: 1253792-97-0 |