4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC48485-500MGEA
0
CHF
APOSPC48485-500MG
APOSPC48485-5G
APOSPC48485-1G
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₄F₅N Peso molecolare: 221,127 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19439995 CAS Number: 128273-61-0 |