6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC48453-250MGEA
186
CHF
APOSPC48453-250MG
APOSPC48453-1G
APOSPC48453-100MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrClFN Peso molecolare: 224,458 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28096616 CAS Number: 1515343-57-3 |